Learn More
Lonza™ Clonetics™ Bronchial Epithelial Cell Growth Medium Bulletkit
For growth of bronchial/tracheal epithelial cells. Lonza™ Clonetics™ Bronchial Epithelial Cell Growth Medium Bulletkit includes necessary components for primary cell culture.
Marque: Lonza™ CC-3170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Includes:- BEGM™
- BulletKit™
- BEBM™
- plus SingleQuots™ of Growth Supplements
- 500 ml
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
Spécification
500 ml BEBM basal medium plus CC-4175 singlequots kit (formulates 500 ml of BEBM basal medium to BEGM growth medium; contains BPE, 2.0 ml; Hydrocortisone, 0.5mL; hEGF, 0.5mL; Epinephrine, 0.5mL; Transferrin, 0.5mL; Insulin, 0.5mL; Retinoic Acid, 0.5mL; Triiodothyronine, 0.5mL; GA, 0.5mL )to formulate BEGM medium (growth medium) | |
Bulletkit pour milieu de croissance des cellules épithéliales bronchiques | |
1 kit |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- BEGM Bronchial epithelial BulletKit
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, gentamicinsulphate