Learn More
Bromotriméthylsilane, 97 %, stab. avec poudre de cuivre ou fil d’argent, Thermo Scientific Chemicals
41.00€ - 531.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2857-97-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H9BrSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 153.094 |
Numéro MDL | MFCD00000048 |
Clé InChI | IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide |
CID PubChem | 76113 |
Nom IUPAC | Bromo(triméthyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15334.09 |
10 g |
41.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15334.18 |
50 g |
130.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408246
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15334.30 |
250 g |
531.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bromotrimethylsilane is used as a mild and selective reagent for cleavage of lactones, epoxides, acetals, phosphonate esters and certain ethers. Further, it is used as a brominating agent and an effective reagent for the formation of silyl enol ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bromotriméthylsilane est utilisé comme réactif doux et sélectif pour le clivage des lactones, des époxydes, des acétals, des esters phosphonates et de certains éthers. De plus, il est utilisé comme agent de bromation et comme réactif efficace pour la formation d’éthers énoliques silylés.
Solubilité
Miscible avec le tétrachlorure de carbone, le chloroforme, le dichlorométhane, l’acétonitrile, le toluène, le dichlorométhane et l’hexane.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, l’eau et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
2857-97-8 | |
153.094 | |
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N | |
76113 | |
C[Si](C)(C)Br |
C3H9BrSi | |
MFCD00000048 | |
trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide | |
Bromo(triméthyl)silane |
Spécification
78°C to 80°C | |
-44°C | |
2857-97-8 | |
(CH3)3SiBr | |
UN2924 | |
−3°C (26°F) | |
Miscible with carbon tetrachloride,chloroform,dichloroethane,acetonitrile,toluene,dichloromethane and hexane. | |
C[Si](C)(C)Br | |
153.094 | |
153.09 | |
Acrid | |
Moisture sensitive |
Bromotrimethylsilane | |
stabilized with copper powder or silver wire | |
C3H9BrSi | |
MFCD00000048 | |
1731135 | |
trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide | |
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N | |
Bromo(triméthyl)silane | |
76113 | |
97% | |
1.425 | |
1.183 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 220-672-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only