Learn More
Bromotrichlorométhane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.80€ - 70.80€
Identifiants chimiques
CAS | 75-62-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CBrCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.27 |
Numéro MDL | MFCD00000783 |
Clé InChI | XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methane, bromotrichloro, trichlorobromomethane, bromo trichloro methane, carbon bromotrichloride, monobromotrichloromethane, carbon trichlorobromide, trichloromethyl bromide, caswell no. 118, unii-ikj30qxm63, ccl3br |
CID PubChem | 6383 |
Nom IUPAC | Bromo(trichloro)méthane |
SMILES | C(Cl)(Cl)(Cl)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10715751
|
Thermo Scientific Acros
107491000 |
100 mL | Flacon en verre |
37.80€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10050550
|
Thermo Scientific Acros
107492500 |
250 mL | Flacon en verre |
70.80€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
75-62-7 | |
198.27 | |
XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N | |
6383 | |
C(Cl)(Cl)(Cl)Br |
CBrCl3 | |
MFCD00000783 | |
methane, bromotrichloro, trichlorobromomethane, bromo trichloro methane, carbon bromotrichloride, monobromotrichloromethane, carbon trichlorobromide, trichloromethyl bromide, caswell no. 118, unii-ikj30qxm63, ccl3br | |
Bromo(trichloro)méthane |
Spécification
Bromotrichloromethane | |
75-62-7 | |
Incolore à jaune | |
105.0°C | |
98.5% min. (GC) | |
BrCCl3 | |
MFCD00000783 | |
01,80; 02,42; 07,40 | |
methane, bromotrichloro, trichlorobromomethane, bromo trichloro methane, carbon bromotrichloride, monobromotrichloromethane, carbon trichlorobromide, trichloromethyl bromide, caswell no. 118, unii-ikj30qxm63, ccl3br | |
XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N | |
Bromo(trichloro)méthane | |
6383 | |
99% |
99% | |
-6.0°C | |
1.9970g/mL | |
Authentique | |
CBrCl3 | |
1.5055 to 1.5075 | |
01, 67 | |
1.997 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with many organic liquids, soluble in ethanol and ether | |
C(Cl)(Cl)(Cl)Br | |
198.27 | |
198.27 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Nocif par contact cutané.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-886-0
missing translation for 'rtecsNumber' : PA5400000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Bromotrichloromethane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only