Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromothymol, sel de sodium, pur, soluble dans l’eau, indicateur
Code produit. 10711555
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34722-90-2
Formule moléculaire C27H27Br2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 646.37
Numéro MDL MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
Clé InChI NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Synonyme Bromthymol Blue, sodium salt, 3', 3''-Dibromothymolsulfonephthalein, sodium salt, BTB
CID PubChem 102183223
Nom IUPAC sodium ; 2-bromo-4-[(Z)-(3-bromo-2-méthyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)-(2-sulfophényl)méthyl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénolate
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromothymol Blue, sodium salt
Merck Index 15, 1455
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 646.35
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Intervalle de transition visuelle from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Couleur Marron-orange à vert
Quantité 100 g
Forme physique Poudre