Learn More
α-bromostyrène, 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10095153
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-81-7
Formule moléculaire C8H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 183.05
Numéro MDL MFCD00012229
Clé InChI SRXJYTZCORKVNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromovinyl benzene, alpha-bromostyrene, benzene, 1-bromoethenyl, 1-bromostyrene, styrene, alpha-bromo, 1-phenylvinyl bromide, alpha-bromostyrol russian, styrene, .alpha.-bromo, unii-lf0sj1821n, alpha-bromostyrol
CID PubChem 66828
Nom IUPAC 1-bromoéthénylbenzène
SMILES BrC(=C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Bromostyrene
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -44°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4100g/mL
Point d’ébullition 67°C to 70°C (4.0 mmHg)
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C(Br)=CH2
Indice de réfraction 1.5870 to 1.589
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.41
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alkanes,methylene chloride,ethanol,,2-propanol,acetone
Stabilisateur about 0.05% 3, 5-di-tert-butylcatechol
Poids de la formule 183.05
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Bromostyrene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.