Learn More
Indicateur de sel de sodium bleu de bromophénol, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15673850
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Indicateur
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34725-61-6
Formule moléculaire C19H9Br4NaO5S
Numéro MDL MFCD00013793
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromophenol Blue Sodium Salt
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 6995701
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 691.94g/mol
Conditionnement Bouteille en verre
Couleur Bleu
pH 4.6
Quantité 50 g
Forme physique Poudre