Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromophénol, ACS
18.10€ - 105.00€
Identifiants chimiques
CAS | 115-39-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H10Br4O5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 669.96 |
Numéro MDL | MFCD00005875 |
Clé InChI | UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 8272 |
ChEBI | CHEBI:59424 |
Nom IUPAC | 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,lambda {6}-benzoxathiol-3-yl]phénol |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11362888
|
Thermo Scientific Chemicals
032641.03 |
1 g |
18.10€
1g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11352888
|
Thermo Scientific Chemicals
032641.06 |
5 g |
35.90€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11342888
|
Thermo Scientific Chemicals
032641.14 |
25 g |
105.00€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bromophenol blue is used as a tracking dye in electrophoresis, as a color marker in gel electrophoresis and polyacrylamide gel electrophoresis. As a biological stain, it plays an important role to stain proteins and nucleic acids. It acts an intermediate and an acid-base indicator in the pH range 3.0 to 4.6.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
115-39-9 | |
669.96 | |
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:59424 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br |
C19H10Br4O5S | |
MFCD00005875 | |
8272 | |
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,lambda {6}-benzoxathiol-3-yl]phénol |
Spécification
Bromophenol Blue | |
115-39-9 | |
MFCD00005875 | |
141444 | |
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,lambda {6}-benzoxathiol-3-yl]phénol | |
8272 | |
669.98 | |
Cristalline |
270°C (decomposition) | |
C19H10Br4O5S | |
61698 | |
Freely soluble in NaOH; Soluble in sodium hydroxide,alcohol,benzene,and acetic acid; Slightly soluble in water. | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br | |
669.96 | |
CHEBI:59424 | |
ACS |
Sécurité et traitement
H500
missing translation for 'einecsNumber' : 204-086-2
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ7453000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only