Learn More
(Bromométhyl)cyclopropane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
46.73€ - 465.32€
Identifiants chimiques
CAS | 7051-34-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H7Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 135.00 |
Numéro MDL | MFCD00001306 |
Clé InChI | AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide |
CID PubChem | 81503 |
SMILES | BrCC1CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11394464
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01122.03 |
1 g |
46.73€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304474
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01122.06 |
5 g |
130.65€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314474
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01122.14 |
25 g |
465.32€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(Bromomethyl)cyclopropane is used in the synthesis of 1,4-dienes by iron-catalyzed cross-coupling with alkenyl Grignard reagents. It has been used as a synthetic building block for the introduction of the cyclopropylmethyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (bromométhyl)cyclopropane est utilisé dans la synthèse de 1,4-diènes par couplage croisé catalysé par le fer avec des réactifs de Grignard alkényle. Il a été utilisé comme bloc de construction synthétique pour l’introduction du groupe cyclopropylméthyle.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants. Incompatible avec des bases fortes, agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
7051-34-5 | |
135.00 | |
AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N | |
81503 |
C4H7Br | |
MFCD00001306 | |
bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide | |
BrCC1CC1 |
Spécification
(Bromomethyl)cyclopropane | |
1.41 | |
41°C (105°F) | |
1.477 | |
UN1993 | |
bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide | |
AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N | |
(bromométhyle)cyclopropane | |
81503 | |
97% |
7051-34-5 | |
111°C to 112°C | |
C4H7Br | |
MFCD00001306 | |
605296 | |
Not miscible in water. | |
BrCC1CC1 | |
135.00 | |
135 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H302-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 230-331-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only