Learn More
Acétate de bromométhyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
104.00€ - 435.00€
Identifiants chimiques
CAS | 590-97-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5BrO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.98 |
Numéro MDL | MFCD00000170 |
Clé InChI | NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bromomethanol acetate, methanol, bromo-, acetate, acetic acid bromomethyl ester, acetoxymethyl bromide, methanol, 1-bromo-, 1-acetate, brommethylacetat, acetoxymethylbromid, bromo-methyl acetate, acmc-20aljy, 1-bromomethyl acetate |
CID PubChem | 68536 |
Nom IUPAC | acétate de bromométhyle |
SMILES | CC(=O)OCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10205054
|
Thermo Scientific Acros
399180010 |
1 g | Flacon en verre |
104.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10663015
|
Thermo Scientific Acros
399180100 |
10 g | Flacon en verre |
435.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
590-97-6 | |
152.98 | |
NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N | |
68536 | |
CC(=O)OCBr |
C3H5BrO2 | |
MFCD00000170 | |
bromomethanol acetate, methanol, bromo-, acetate, acetic acid bromomethyl ester, acetoxymethyl bromide, methanol, 1-bromo-, 1-acetate, brommethylacetat, acetoxymethylbromid, bromo-methyl acetate, acmc-20aljy, 1-bromomethyl acetate | |
acétate de bromométhyle |
Spezifikation
Bromomethyl acetate | |
Blanc à beige | |
130.0°C to 133.0°C (750.0 mmHg) | |
Authentique | |
C3H5BrO2 | |
1.4470 to 1.4540 (20°C, 589nm) | |
1.56 | |
NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N | |
acétate de bromométhyle | |
68536 | |
95% |
590-97-6 | |
1.5600g/mL | |
57°C | |
94% min. (GC) | |
CH3CO2CH2Br | |
MFCD00000170 | |
bromomethanol acetate, methanol, bromo-, acetate, acetic acid bromomethyl ester, acetoxymethyl bromide, methanol, 1-bromo-, 1-acetate, brommethylacetat, acetoxymethylbromid, bromo-methyl acetate, acmc-20aljy, 1-bromomethyl acetate | |
CC(=O)OCBr | |
152.98 | |
152.97 | |
Poudre ou poudre cristalline |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-696-2
- Bromomethyl acetate
Signalwort
- Attention
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.