Learn More
Bromoforme, 99+ %, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
77.99€ - 797.97€
Identifiants chimiques
CAS | 75-25-2, 64-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CHBr3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 252.73 |
Clé InChI | DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225 |
CID PubChem | 5558 |
ChEBI | CHEBI:38682 |
Nom IUPAC | bromoforme |
SMILES | C(Br)(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10743221
|
Thermo Scientific Acros
220690250 |
25 mL | Flacon en verre |
77.99€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10331274
|
Thermo Scientific Acros
220691000 |
100 mL | Flacon en verre |
162.81€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10687094
|
Thermo Scientific Acros
220695000 |
500 mL | Flacon en verre |
797.97€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-25-2, 64-17-5 | |
252.73 | |
tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225 | |
CHEBI:38682 | |
C(Br)(Br)Br |
CHBr3 | |
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N | |
5558 | |
bromoforme |
Spécification
Bromoform | |
8°C | |
2.8900g/mL | |
Authentique | |
CHBr3 | |
01, 68 | |
15, 1430 | |
tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225 | |
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N | |
bromoforme | |
252.73 | |
CHEBI:38682 | |
99+% |
75-25-2, 64-17-5 | |
Blanc | |
150°C to 151°C | |
99% min. (excluding stabilizer) (GC) | |
CHBr3 | |
12,74 | |
2.89 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
C(Br)(Br)Br | |
1.5 wt% max. ethanol | |
5558 | |
252.73 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’e
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-854-6
- Bromoform, stabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H331-Toxique par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanol, Bromoform
RUO – Research Use Only