Learn More
Bromocyclobutane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
66.10€ - 723.00€
Identifiants chimiques
CAS 4399-47-7
Formule moléculaire C4H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 135.004
Numéro MDL MFCD00001317
Clé InChI KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h
CID PubChem 78110
Nom IUPAC bromocyclobutane
SMILES C1CC(C1)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11455193
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12817.03
1 g
66.10€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11465193
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12817.06
5 g
213.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11475193
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12817.14
25 g
723.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
4399-47-7
135.004
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
78110
C1CC(C1)Br
C4H7Br
MFCD00001317
cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h
bromocyclobutane
Spécification
Bromocyclobutane
1.431
22°C (71°F)
1.4795
UN1993
Light sensitive
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
bromocyclobutane
78110
95%
4399-47-7
107°C to 108°C
C4H7Br
MFCD00001317
1900415
cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h
C1CC(C1)Br
135.004
135.01
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-530-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante