Learn More
Bromocyclobutane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11465193
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4399-47-7
Formule moléculaire C4H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 135.004
Numéro MDL MFCD00001317
Clé InChI KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h
CID PubChem 78110
Nom IUPAC bromocyclobutane
SMILES C1CC(C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromocyclobutane
Densité 1.431
Point d’ébullition 107°C to 108°C
Point d’éclair 22°C (71°F)
Indice de réfraction 1.4795
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1900415
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 135.01
Pourcentage de pureté 95%