Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromothymol, sel de sodium, pur, soluble dans l’eau, indicateur
27.34€ - 208.04€
Identifiants chimiques
CAS 62625-30-3
Formule moléculaire C21H15Br2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 562.204
Numéro MDL MFCD00148896
Clé InChI KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Synonyme BCP, Bromcresol Purple, sodium salt, 5';, 5';';-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein, sodium salt
CID PubChem 23665568
Nom IUPAC sodium ; 2-[(E)-(3-bromo-4-hydroxy-5-méthylphényl)-(3-bromo-5-méthyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzènesulfonateAfficher plusAfficher moins
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10791881
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
229610050
5 g Flacon en verre
27.34€
5g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10194560
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
229610100
10 g Flacon en verre
46.63€
10g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10581091
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
229610250
25 g Flacon en verre
87.03€
25g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10561354
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
229611000
100 g Flacon en verre
208.04€
100g
Expédition estimée: 20-01-2025
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Bromocresol Purple, sodium salt, water soluble, indicator
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromothymol, sel de sodium, pur, soluble dans l’eau, indicateur