Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium pourpre de bromocrésol
40.70€ - 141.71€
Identifiants chimiques
CAS | 62625-30-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H15Br2NaO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 562.204 |
Numéro MDL | MFCD00148896 |
Clé InChI | KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M |
Synonyme | Bromocresol Purple, water soluble |
CID PubChem | 23665568 |
Nom IUPAC | sodium ; 2-[(E)-(3-bromo-4-hydroxy-5-méthylphényl)-(3-bromo-5-méthyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzènesulfonate |
SMILES | CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11499376
|
Thermo Scientific Chemicals
A19082.09 |
10 g |
40.70€
10g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11409386
|
Thermo Scientific Chemicals
A19082.18 |
50 g |
141.71€
50g |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bromocresol purple sodium salt is used to isolate acid-producing bacteria from sauerkraut juice, and lactic bacteria is scalped by morphology and share, then morphological, physiological and biochemical interactions. It can be used as a fluorescent stain to detect yeast cells with plasma membrane damage for dead cell counts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sel de sodium pourpre de bromocrésol est utilisé pour isoler les bactéries productrices d’acide à partir du jus de choucroute. Les bactéries lactiques sont ensuite écaillées par morphologie et par partage, puis par interactions morphologiques, physiologiques et biochimiques. Il peut être utilisé comme coloration fluorescente pour détecter les cellules de levure présentant des dommages à la membrane plasmique pour les comptages de cellules mortes.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Intervalle de transition : pH entre 5,2 (jaune) et 6,8 (violet)
Identifiants chimiques
62625-30-3 | |
562.204 | |
KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M | |
23665568 | |
CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+] |
C21H15Br2NaO5S | |
MFCD00148896 | |
Bromocresol Purple, water soluble | |
sodium ; 2-[(E)-(3-bromo-4-hydroxy-5-méthylphényl)-(3-bromo-5-méthyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzènesulfonate |
Spécification
Bromocresol Purple sodium salt | |
62625-30-3 | |
MFCD00148896 | |
Soluble in water. | |
CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+] | |
562.204 | |
562.22 |
∼255°C (decomposition) | |
C21H15Br2NaO5S | |
Bromocresol Purple, water soluble | |
KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M | |
sodium ; 2-[(E)-(3-bromo-4-hydroxy-5-méthylphényl)-(3-bromo-5-méthyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzènesulfonate | |
23665568 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 263-655-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante