Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium vert de bromocrésol, sol. Aq. 0,04 % p/v
35.48€ - 58.59€
Identifiants chimiques
CAS 62625-32-5
Numéro MDL MFCD00148898
Synonyme Bromocresol Green, water soluble
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11328967
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
038696.AE
100 mL
35.48€
100mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11460151
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
038696.AP
500 mL
58.59€
500mL
En stock
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
62625-32-5
MFCD00148898
Bromocresol Green, water soluble
Spécification
Bromocresol Green sodium salt
0.04% w/v aq. soln.
Bromocresol Green, water soluble
Vert
62625-32-5
MFCD00148898
720.01
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante