Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert de bromocrésol, pur
Vert de bromocrésol, C21H14Br4O5S, numéro CAS-76-60-8, 3’, 3’’, 5’, 3’,3’’,5’,5’’-tétrabromo-m-cresolsulfonéphaléine, BCG, 5 g, marron, 200-972-8, 698,01, pur, avertissement, déclaration GHS H :Peut irriter les voies respiratoires.Provoque une irritation cutanée.Provoque une irritation oculaire grave.
102.00€ - 283.00€
Identifiants chimiques
CAS 76-60-8
Formule moléculaire C21H14Br4O5S
Poids moléculaire (g/mol) 698.014
Numéro MDL MFCD00005874
Clé InChI FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5'
CID PubChem 6451
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}-6-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10521211
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
151310050
5 g Flacon en verre
102.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10498870
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
151310250
25 g Flacon en verre
283.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Identifiants chimiques
76-60-8
698.014
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
6451
CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
C21H14Br4O5S
MFCD00005874
3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5'
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}-6-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol
Spécification
Bromocresol Green
76-60-8
MFCD00005874
3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5'
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
698.014
698.01
600 min. (617nm, in buffer)
Marron
225°C, 437°F
C21H14Br4O5S
15, 1393
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in benzene, ethanol (30g/L), very soluble in diethyl ether and ethyl acetate
Authentique
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}-6-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol
6451
Pures
from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-972-8
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ7456000
missing translation for 'tsca' : TSCA