Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert bromocrésol, ACS
32.90€ - 113.00€
Identifiants chimiques
CAS | 76-60-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H14Br4O5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 698.014 |
Numéro MDL | MFCD00005874 |
Clé InChI | FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 6451 |
Nom IUPAC | 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}-6-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol |
SMILES | CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15406799
|
Thermo Scientific Chemicals
J65225.06 |
5 g |
32.90€
5g |
N/A | |||||
15416799
|
Thermo Scientific Chemicals
J65225.14 |
25 g |
113.00€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bromocresol Green is used in a variety of colorimetric detection technologies. It is used as a tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis, in protein determinations and in charge-transfer complexation processes. In TLC, it is used for visualization of the compounds with functional groups whose pKa is below 5.0. And it is ready-to-use spray and dip reagent for chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe vert de bromocrésol est utilisé dans diverses technologies de détection colorimétriques. Il est utilisé comme colorant de suivi pour l’électrophorèse sur gel d’agarose d’ADN, dans les déterminations de protéines et dans les processus de complexation par transfert de charge. Dans le TLC, il est utilisé pour la visualisation des composés avec des groupes fonctionnels dont le pKa est inférieur à 5,0. Il est également prêt à l’emploi et réactif à tremper pour chromatographie.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, la cellosolve de méthyle.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
76-60-8 | |
698.014 | |
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}-6-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol |
C21H14Br4O5S | |
MFCD00005874 | |
6451 | |
CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br |
Spécification
Bromocresol Green | |
76-60-8 | |
MFCD00005874 | |
14,1386 | |
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}-6-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol | |
6451 | |
ACS | |
Poudre |
225°C (decomposition) | |
C21H14Br4O5S | |
372527 | |
Soluble in water,ethanol,methyl cellosolve. | |
CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br | |
698.014 | |
698.04 | |
Marron à jaune |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-972-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only