Learn More
Bromoacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
36.00€ - 317.00€
Identifiants chimiques
CAS | 590-17-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2BrN |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.95 |
Numéro MDL | MFCD00001884 |
Clé InChI | REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrile |
CID PubChem | 11534 |
Nom IUPAC | 2-bromoacétonitrile |
SMILES | BrCC#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10451071
|
Thermo Scientific Acros
221860050 |
5 g | Flacon en verre |
36.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10164750
|
Thermo Scientific Acros
221860250 |
25 g | Flacon en verre |
114.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10246370
|
Thermo Scientific Acros
221861000 |
100 g | Flacon en verre |
317.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
590-17-0 | |
119.95 | |
REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N | |
11534 | |
BrCC#N |
C2H2BrN | |
MFCD00001884 | |
bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrile | |
2-bromoacétonitrile |
Spécification
Bromoacetonitrile | |
590-17-0 | |
1.7200g/mL | |
>110°C | |
96% min. (GC) | |
BrCH2CN | |
MFCD00001884 | |
13,197 | |
bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrile | |
BrCC#N | |
119.95 | |
119.95 | |
Liquide |
97% | |
Incolore à jaune | |
148°C to 150°C | |
Authentique | |
C2H2BrN | |
1.4786 to 1.4806 | |
02, 216 | |
1.72 | |
REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromoacétonitrile | |
11534 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-672-1
missing translation for 'rtecsNumber' : AL7970000
- Bromoacetonitrile
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only