Learn More
Anhydride bromoacétique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10788425
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13094-51-4
Formule moléculaire C4H4Br2O3
Poids moléculaire (g/mol) 259.87
Numéro MDL MFCD00045041
Clé InChI FUKOTTQGWQVMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoacetic anhydride, 2-bromoacetic anhydride, acetic acid, 2-bromo-,1,1'-anhydride, 2-bromoacetyl 2-bromoacetate, bromoaceticanhydride, acetic acid, bromo-, anhydride
CID PubChem 4259817
Nom IUPAC (2-bromoacétyl)2-bromoacétate
SMILES C(C(=O)OC(=O)CBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetic anhydride
Point de fusion 40°C to 44°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (ex Br) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2C(=O)OC(=O)CH2Br
Quantité 25 g
Poids de la formule 259.87
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.