Learn More
Bromo(triphénylphosphine)or(I), Premion™, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11335337
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Bromo(triphenylphosphine)gold(I) is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14243-65-3
Formule moléculaire C18H15AuBrP
Poids moléculaire (g/mol) 539.16
Numéro MDL MFCD00049267
Clé InChI UIYUJCNGYSSFGP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bromo triphenylphosphine gold i, bromoaurio triphenyl-??-phosphanyl
CID PubChem 12464140
Nom IUPAC Bromogold ; Triphénylphosphane
SMILES Br[Au].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromo(triphenylphosphine)gold(I)
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 539.17
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion™