Learn More
Liquide de brome, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15412977
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7726-95-6
Formule moléculaire Br
Poids moléculaire (g/mol) 79.91
Numéro MDL MFCD00010896
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
CID PubChem 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromine liquid
Couleur Rouge à marron
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Plage de pourcentage du dosage 99.998% (metals basis)
Nom IUPAC brome moléculaire
Pourcentage de pureté 99.99+%
Odeur Unpleasant
Tension de vapeur 173mm Hg at 20°C