Learn More
Liquide de brome, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
64.60€ - 676.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7726-95-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 79.91 |
Numéro MDL | MFCD00010896 |
Clé InChI | CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish |
CID PubChem | 24408 |
ChEBI | CHEBI:29224 |
SMILES | [Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15400977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000905.14 |
25 g |
64.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15410977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000905.30 |
250 g |
83.40€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15420977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000905.A1 |
1 kg |
210.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15430977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000905.D9 |
5 x 1 kg | |||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7726-95-6 | |
79.91 | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M | |
24408 | |
[Br-] |
Br | |
MFCD00010896 | |
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish | |
CHEBI:29224 |
Spécification
Bromine | |
Liquide | |
Br | |
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish | |
[Br-] | |
79.91 | |
CHEBI:29224 | |
99.8% |
7726-95-6 | |
99.8% | |
MFCD00010896 | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M | |
brome moléculaire | |
24408 | |
159.81 | |
3.1g/cm3 |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P284-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H330
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 231-778-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EF9100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Brome
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche