Learn More
Brome, extra pur, SLR, Fisher Chemical
165.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7726-95-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 79.91 |
Numéro MDL | 10896 |
Clé InChI | CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M |
Nom IUPAC | bromide |
SMILES | [Br-] |
Description
Identifiants chimiques
7726-95-6 | |
79.91 | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M | |
[Br-] |
Br | |
10896 | |
bromide |
Spécification
58.7°C | |
7726-95-6 | |
Liquide | |
10896 | |
[Br-] | |
79.91 | |
Flacon en verre revêtu de plastique | |
Vapor Density: 5.51 |
-7.2°C | |
Marron-rouge | |
Br | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M | |
bromide | |
159.82g/mol | |
230mbar at 20°C |