Learn More
Concentrat de brome, pour solution standard 1 L, 0,05 M Br2, Honeywell Fluka™
pour solution standard 1 L, 0,05 M Br2
90.97€ - 380.19€
Identifiants chimiques
CAS | 7726-95-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 79.91 |
Clé InChI | CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish |
CID PubChem | 24408 |
ChEBI | CHEBI:29224 |
Nom IUPAC | brome moléculaire |
SMILES | [Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15655190
|
Honeywell-Fluka
38040-1EA |
1 Pc. |
90.97€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15665190
|
Honeywell-Fluka
38040-6X1EA |
6 x 1 Ea. | |||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7726-95-6 | |
79.91 | |
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish | |
CHEBI:29224 | |
[Br-] |
Br | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M | |
24408 | |
brome moléculaire |
Spécification
Bromine concentrate | |
Br | |
NONH for all modes of transport | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M | |
brome moléculaire | |
24408 | |
159.81g/mol |
7726-95-6 | |
MFCD00010896 | |
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish | |
[Br-] | |
79.91 | |
CHEBI:29224 | |
1.307g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
P201-P305 + P351 + P338-P308 + P313