Learn More
Solution de brome (bromure-bromate), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2 L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bromine (Bromide-Bromate) Solution |
Quantité | 2 L |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Densité | 1.005g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Bromine (bromide-bromate) solution
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium bromate, potassium bromide