Learn More
Brome, solution à 1 M dans du phosphate triméthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
86.63€ - 365.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bromine |
---|---|
Note relative au nom | 1M Solution in trimethyl Phosphate |
CAS | 7726-95-6, 512-56-1 |
Formule moléculaire | Br |
Formule linéaire | Br2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11954071
|
Thermo Scientific Acros
428721000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
86.63€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11964071
|
Thermo Scientific Acros
428728000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Bromine | |
7726-95-6, 512-56-1 | |
Br2 | |
15,1401 | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M | |
79.91 | |
CHEBI:29224 | |
Réactif ACS | |
1.3070g/mL |
1M Solution in trimethyl Phosphate | |
Br | |
113°C | |
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish | |
[Br-] | |
24408 | |
159.8 | |
1.307 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut induire des anomalies génétiques.
Susceptible de provoquer le cancer.
Nocif en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-778-1
- Bromine, 1M solution in trimethyl phosphate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.