Learn More
Brome, + de 99,5 %, certification AR pour l’analyse, liquide, Fisher Chemical
94.18€ - 400.04€
Identifiants chimiques
CAS | 7726-95-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 79.91 |
Numéro MDL | 10896 |
Clé InChI | CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M |
Nom IUPAC | bromide |
SMILES | [Br-] |
Description
Identifiants chimiques
7726-95-6 | |
79.91 | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M | |
[Br-] |
Br | |
10896 | |
bromide |
Spécification
58.7°C | |
7726-95-6 | |
Liquide | |
10896 | |
[Br-] | |
79.91 | |
Flacon en verre revêtu de plastique | |
Vapor Density: 5.51 |
-7.2°C | |
Marron-rouge | |
Br | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M | |
bromide | |
159.82g/mol | |
230mbar at 20°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Bromine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.