Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de crésyle brillant, pur, coloration biologique de haute pureté
164.82€ - 317.58€
Identifiants chimiques
CAS | 81029-05-2 |
---|---|
Formule moléculaire | 0·5 ZnCl4 |
Numéro MDL | MFCD00148902 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10338410
|
Thermo Scientific Chemicals
229590100 |
10 g | Flacon en verre |
164.82€
10g |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10480881
|
Thermo Scientific Chemicals
229590250 |
25 g | Flacon en verre |
317.58€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
81029-05-2 | |
0·5 ZnCl4 | |
MFCD00148902 |
Specifications
1500 (625 to 630nm, 50% min. ethanol) (A (1% min./1cm)) | |
81029-05-2 | |
MFCD00148902 | |
400.97 | |
Pures | |
Blanc |
Brilliant cresyl blue | |
0·5 ZnCl4 | |
Authentique | |
8 % max. (1 g, 110°C) | |
1500 to 1700 (622nm, 50% ethanol) | |
Poudre cristalline |
Safety and Handling
SENSIBLE À LA LUMIÈRE
RUO – Research Use Only