Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu brillant G, pur
24.90€ - 714.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6104-58-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C47H48N3NaO7S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 854.025 |
Numéro MDL | MFCD00078482 |
Clé InChI | RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | Acid Blue 90, Brilliant Blue G 250, C.I. 42655 |
CID PubChem | 6328534 |
Nom IUPAC | sodium ; 3-[[4-[(Z)-[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]-2-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthyl-3-méthylanilino]méthyl]benzènesulfonate |
SMILES | CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10266390
|
Thermo Scientific Chemicals
191480050 |
5 g | Flacon en verre |
24.90€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10358090
|
Thermo Scientific Chemicals
191480250 |
25 g | Flacon en verre |
71.90€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15710829
|
Thermo Scientific Chemicals
191481000 |
100 g | Flacon en verre |
200.00€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10398933
|
Thermo Scientific Chemicals
191485000 |
500 g | Flacon en verre |
714.00€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6104-58-1 | |
854.025 | |
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M | |
6328534 | |
CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+] |
C47H48N3NaO7S2 | |
MFCD00078482 | |
Acid Blue 90, Brilliant Blue G 250, C.I. 42655 | |
sodium ; 3-[[4-[(Z)-[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]-2-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthyl-3-méthylanilino]méthyl]benzènesulfonate |
Spécification
425 (at lambda min.) | |
>100.0°C | |
0.95 to 1.15 | |
C47H48N3NaO7S2 | |
14, II, 450 | |
Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol | |
Authentique | |
sodium ; 3-[[4-[(Z)-[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]-2-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthyl-3-méthylanilino]méthyl]benzènesulfonate | |
6328534 | |
854.02 | |
Pures |
Brilliant blue G | |
6104-58-1 | |
60% min. | |
MFCD00078482 | |
Acid Blue 90, Brilliant Blue G 250, C.I. 42655 | |
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M | |
CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+] | |
854.025 | |
608 to 618nm (in 50:50 IMS:H2O) | |
10% max. (105°C) | |
Poudre cristalline |
RUO – Research Use Only