Learn More
Brij™ L23, Thermo Scientific Chemicals
27.30€ - 300.00€
Identifiants chimiques
CAS | 9002-92-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H30O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.39 |
Numéro MDL | MFCD00043063 |
Clé InChI | SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | 2-(dodecyloxy)ethan-1-ol |
SMILES | CCCCCCCCCCCCOCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11432478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15809.30 |
250 g |
27.30€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11422478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15809.0B |
1000 g |
69.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11442478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15809.0I |
5000 g |
300.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Brij™ L23 is use in Stein-Moore chromatography. Used in the schlerotherapy treatments, in those suffering from blood vessel malformations and mutations. It acts as a surfactant in Micellar electrokinetic chromatography (MEKC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéSoluble dans l’eau (40 mg/ml) à 20°C, le méthanol, le chloroforme et l’éthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants Utilisé comme agent humidifiant, détergent ou émulsifiant. Brij™ L23 est un détergent utilisé pour mesurer la concentration de noir de carbone dans les tissus pulmonaires.
Identifiants chimiques
9002-92-0 | |
230.39 | |
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N | |
CCCCCCCCCCCCOCCO |
C14H30O2 | |
MFCD00043063 | |
2-(dodecyloxy)ethan-1-ol |
Spécification
Brij 35 | |
∽35°C to 40°C | |
CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)23OH | |
Soluble in water (40mg/ml) at 20°C methanol,chloroform and ethanol. | |
CCCCCCCCCCCCOCCO | |
230.39 |
9002-92-0 | |
C14H30O2 | |
MFCD00043063 | |
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N | |
2-(dodecyloxy)ethan-1-ol | |
1199.57 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Déclaration GHS P
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P362-P301+P312-P312-P405-P403+P233-P501a
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 500-002-6
missing translation for 'rtecsNumber' : JR5990000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Brij L23
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
RUO – Research Use Only