Learn More
Brij™ 35, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11956941
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-92-0
Formule moléculaire C14H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 230.39
Numéro MDL MFCD00043063
Clé InChI SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Polyoxyethylene(23)lauryl ether
Nom IUPAC 2-(dodécyloxy)éthan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Brij™ 35
Couleur Blanc
Indice d’acide 5mg KOH/g max.
Forme physique Granulés cireux
Point d’ébullition >100.0°C
Point de fusion 33.0°C to 40.0°C
Quantité 5 kg
Point d’éclair >149°C
Valeur hydroxyle 40 to 60mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C12H25(OCH2CH2)23OH
Eau 1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, propylene glycol, insoluble in mineral oil and vegetable oils
Poids de la formule 1199.56
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Brij]TS 35