Learn More
Thermo Scientific™ Brij™-35 Surfact-Amps™ Detergent Solution
Détergent Brij-35 stabilisé, fourni en solutions de 10 % et de 30 % pour une utilisation dans diverses méthodes protéiques, y compris la lyse cellulaire et la HPLC.
185.00€ - 996.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
---|---|
Forme | Liquide |
Gamme de produits | Brij™, Surfact-Amps™ |
Type de réactif | Solution détergente |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11841455
|
Thermo Scientific™
28316 |
6 x 10 mL |
209.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13424269
|
Thermo Scientific™
85118 |
500 ml |
996.00€
500mL |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13414269
|
Thermo Scientific™
85117 |
50 ml |
185.00€
50mL |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les solutions de détergent Thermo Scientific™ Brij-35 sont des solutions de détergent Brij-35 à 10 % et à 30 % stabilisées qui s'utilisent dans diverses méthodes protéiques.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le Brij-35 est un surfactant polyoxyéthylène non ionique qui est le plus souvent utilisé en tant que composant des tampons de lyse cellulaire ou en tant que surfactant dans diverses applications de HPLC. Le détergent est disponible sous deux formes : une solution de détergent Thermo Scientific Surfact-Amps™ (solution à 10 % de haute pureté) et une solution à 30 % de qualité standard
Les solutions de détergent Surfact-Amps (10 % p/v) offrent une pureté, une qualité et une stabilité inégalées. À l’inverse des détergents nets extrêmement visqueux, les solutions à 10 % Surfact-Amps sont faciles à pipeter et à distribuer avec une grande précision. Les solutions de tensioactif sont soigneusement préparées et conditionnées sous azote dans des ampoules en verre, ce qui garantit leur stabilité et élimine l’accumulation de peroxydes et de produits de dégradation.
Points clés :
Brij-35 : détergent non ionique à utiliser dans diverses méthodes protéiques
Précis : solutions de détergent à 10 % et 30 % dans de l’eau ultrapure
Facile à utiliser : les solutions sont simples à distribuer et diluer au cours de l’utilisation
Propriétés du détergent :
- Poids moléculaire : 1 225 g
- Classe de détergent : Non ionique
- Nombre d'agrégation : 40
- Poids moléculaire micellaire : 49 000 g
- Concentration micellaire critique (CMC) : 0,09 mM (0,011 %, p/v)
- Point de trouble : >100°C
- Dialysable : Non
Solution de détergent Surfact-Amps (réf. 28316) :
Précise : solution détergente précise à 10 % dans de l’eau ultra pure
Facile à utiliser : solution simple à distribuer et à diluer pour utilisation
Exceptionnellement pure : moins de 1,0 μeq/ml de peroxydes et de carbonyles
Stable : la solution est conditionnée dans des ampoules en verre sous un gaz d’azote inerte
Spécification
Conserver à température ambiante | |
Liquide | |
Brij™, Surfact-Amps™ | |
Solution détergente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.