Learn More
Brij™, 35, solution 30 % (poids/volume) dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
28.94€ - 212.06€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Brij™ 35 |
---|---|
Couleur | Incolore |
CAS | 9002-92-0, 7732-18-5 |
Forme physique | Substance de gelée à 25°C |
Densité | 1.0300 g/ml |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10265731
|
Thermo Scientific Acros
329581000 |
100 ml |
28.94€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10798172
|
Thermo Scientific Acros
329580010 |
1 L |
139.70€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10318653
|
Thermo Scientific Acros
329580025 |
2.5 L |
212.06€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Brij™ 35 | |
9002-92-0, 7732-18-5 | |
1.0300 g/ml | |
1.03 | |
C12H25(OCH2CH2)23OH | |
06,70 | |
Solubilité dans l’eau : soluble. | |
29 à 31 % |
Incolore | |
Substance de gelée à 25°C | |
Flacon en verre | |
C58H118O24 | |
MFCD00080891 | |
15, 7675 | |
1199.56 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H : Peut irriter les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.
Déclaration GHS P : Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D’INHALATION: S’il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être
- Brij]TS 35, 30 w/v % solution in water
RUO – Research Use Only