Learn More
Brij™ 30, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10591154
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-92-0
Formule moléculaire C14H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 230.39
Numéro MDL MFCD00043063
Clé InChI SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Polyoxyethylene(4)lauryl ether
Nom IUPAC 2-(dodécyloxy)éthan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Brij™ 30
Couleur Incolore à jaune
Indice d’acide 2mg KOH/g max.
Forme physique Liquide
Point de fusion 14.0°C
Densité 0.9500g/mL
Quantité 2.5 kg
Point d’éclair >149°C
Valeur hydroxyle 145 to 165mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4510 to 1.4530
Gravité spécifique 0.95
Viscosité 30 mPa.s (25°C)
Formule linéaire C12H25(OCH2CH2)4OH
Eau 1% max.
Fieser 01,892
Merck Index 15, 7675
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in lower alcohols, propylene glycol, insoluble in mineral oil, cottonseed oil
Poids de la formule 362.54
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Brij]TS 30