Learn More
Invitrogen™ Solution de brefeldine A eBioscience™ (1000X)
L’ajout de la bréfeldine A au cours des dernières heures d’activation in vitro des cellules permet une meilleure détection des cytokines intracellulaires.
Marque:  Invitrogen™ 00-4506-51
Code produit. 15526276
  • 83.00€ / 1mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • La bréfeldine A est un inhibiteur du transport des protéines intracellulaires
  • L’incubation des cellules cultivées avec la bréfeldine A entraîne un blocage du transport des protéines vers l’appareil de Golgi et de l’accumulation des protéines dans le réticulum endoplasmique (RE)
  • La bréfeldine A est efficace pour favoriser la détection de la majorité des cytokines intracellulaires humaines et de souris ; cependant, il est conseillé aux chercheurs d’évaluer l’utilisation et l’efficacité de ce réactif ainsi que d’autres inhibiteurs de transport des protéines tels que la monensine dans leur système de dosage spécifique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 mL
eBioscience™
Liquide
Solution de brefeldine A
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • eBioscience Brefeldin A Solution (1000X)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol