Learn More
Greiner Bio-One Scelleuse BREATHseal™
Pour la culture des cellules procaryotes et eucaryotes
103.29€ - 114.00€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | Feuille de métal de rayonne, colle adhésive acrylique, papier kraft revêtu de poly avec silicone |
Type de produit | Scellant BREATHseal |
Adhésif, adhésive | Acrylique |
Épaisseur | 0,14 mm |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11920667
|
Greiner Bio-One
676051 |
Stérile |
103.29€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11910667
|
Greiner Bio-One
676050 |
Non stérile |
114.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Scelleuse unique perméable au gaz avec une large distribution de pores pour un excellent échange de gaz
- Disponibilité en version stérile et non stérile
Spécification
Translucide | |
Scellant BREATHseal | |
0,14 mm | |
Microplaque de culture cellulaire, microplaque HTS |
Feuille de métal de rayonne, colle adhésive acrylique, papier kraft revêtu de poly avec silicone | |
Acrylique | |
Oui |