Learn More
Cole-Parmer™ Lyophilisateur Lyovapor™ L-200 Pro Control avec 4 étagères chauffables - chariot mobile
Offre une très bonne résistance chimique. Parfait pour toute utilisation avec des tubulures rigides, y compris des tubulures en fluoropolymères, ainsi que d’autres plastiques et métaux rigides
Marque:  Cole-Parmer™ 31412-50
Code produit. 11775918
  • 15.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Offre une très bonne résistance chimique.
  • Les raccords de compression fonctionnent bien avec une tubulure rigide, notamment en PTFE ou en polypropylène.
  • Un raccord de compression est doté d’un écrou qui comprime la tubulure rigide contre le corps de raccord pour les applications à haute pression.
  • La gamme de raccords de compression est idéale pour les tubulures rigides.
  • Lors de la sélection de vos raccords, tenez compte du type de tubulure, de la compatibilité des matériaux et des conditions de température et de pression.
Spécification
Spécification
Raccord union de compression droit
Laiton
-65°C
400°psi
250°C
Non autoclavable
–85°F
1/16 in.
482°F