Learn More
Cole-Parmer™ Raccord passe-cloison de compression droit en laiton
Offre une très bonne résistance chimique. Parfait pour toute utilisation avec des tubulures rigides, y compris des tubulures en fluoropolymères, ainsi que d’autres plastiques et métaux rigides
16.50€ - 20.30€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Laiton |
Température min. de fonctionnement (impériale) | –85°F |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -65°C |
Pression maximale | 400°psi |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11825443
|
Cole-Parmer™
31412-13 |
1/4 po |
16.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11835443
|
Cole-Parmer™
31412-14 |
3/8 po |
20.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Offre une très bonne résistance chimique.
- Les raccords de compression fonctionnent bien avec une tubulure rigide, notamment en PTFE ou en polypropylène.
- Un raccord de compression est doté d’un écrou qui comprime la tubulure rigide contre le corps de raccord pour les applications à haute pression.
- La gamme de raccords de compression est idéale pour les tubulures rigides.
- Lors de la sélection de vos raccords, tenez compte du type de tubulure, de la compatibilité des matériaux et des conditions de température et de pression.
Spécification
Non autoclavable | |
–85°F | |
400°psi | |
250°C |
Laiton | |
-65°C | |
482°F |