Learn More
Masterflex™ Adaptateur fileté mâle, laiton
Associez ces raccords simples et économiques à une tubulure flexible pour vos applications à basse pression (généralement moins de 30 psi). Les adaptateurs filetés mâles en laiton Cole-Parmer™ sont conçus pour un assemblage rapide et facile sans outils.
Marque: Masterflex™ 30904-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de températures : –65 à 121°C
- Bonne résistance chimique
- Stérilisation non recommandée
Spécification
Pour tubulures de 0,25 po de dia int. | |
5/boîte | |
Droit |
-65deg;C | |
NPTM 0,125 po | |
250°C |