Learn More
Buerkle™ Cylindre d’immersion en laiton
Le cylindre d’immersion en laiton Buerkle™ pour l’échantillonnage de liquides est entièrement fabriqué à partir de matériaux nickelés ne produisant pas d’étincelles.
Marque: Buerkle™ 5365-7500
745.88 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le bouchon à vis facilite le nettoyage
- Poids élevé pour une descente rapide
- Poignée robuste
- Commander le câble de descente approprié en même temps
- Testé pour une utilisation dans la zone de protection Ex 0
Spécification
Préleveurs d'échantillons | |
Autoclavable | |
Bombe à immersion | |
500 ml | |
Argenté | |
2,95 po | |
300 mm |
Laiton nickelé | |
Prélèvement de liquides | |
Laiton nickelé | |
Non | |
Échantillonnage ponctuel, échantillons de toutes couches et échantillonnage de fond | |
75 mm |