Learn More
Cole-Parmer™ Indicateur de boîtier en laiton
Mesures rapides et précises
Marque: Cole-Parmer™ 03310-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Choisissez un indicateur pour les mesures %age d’HR uniquement, %age d’HR et °>F ou %age d’HR, °>F et °>C.
- Tous les modèles sont équipés d’un capteur cellulose d’HR qui mesure l’humidité relative d’HR 0 à 100 %
- Les thermohygromètres sont dotés d’un capteur de température bimétallique
- Les modèles 03310-20 et 03310-40 comprennent un certificat de test garantissant la conformité aux spécifications indiquées
- Tous les indicateurs sont dotés d’un boîtier en laiton solide, d’une face en verre de 5 pouces de diamètre et de trous prépercés pour le montage mural
Spécification
1,5 in | |
Laiton | |
HR 2 % ; 2°C | |
10°F à 170°F |
Diamètre de 6 po | |
Indicateur de boîtier en laiton Cole-Parmer, %age d’HR / et deg;F / deg;C | |
Indicateur de boîtier en laiton | |
- 12°C à + 76°C |