Learn More
Brady™ Cadenas avec corps en laiton
Résistant à la corrosion.
Marque: Brady™ 805832
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend un système de gorge à levier de précision
Spécification
Cadenas en laiton | |
Laiton, Steel | |
6,5 mm | |
66 mm | |
Acier durci | |
6/boîte | |
32,5 mm |
Laiton | |
Cadenas en laiton | |
39,00 x 66,00 mm | |
23,5 mm | |
5 | |
39 mm |