Learn More
Brady™ Cadenas avec corps en laiton
Résistant à la corrosion.
Marque:  Brady™ 805834
Code produit. 11771376
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Comprend un système de gorge à levier de précision
Spécification
Spécification
Cadenas en laiton
Laiton
Cadenas en laiton
49,00 x 73,00 mm
27,0 mm
5
49 mm
BRASS PADLOCK 50 MM HARD ST SHACK 6/PAC
Acier, Steel
7,0 mm
73 mm
Acier durci
6/boîte
42 mm