Learn More
Brady™ Cadenas avec corps en laiton
Résistant à la corrosion.
Marque:  Brady™ 805831
Code produit. 11741376
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Comprend un système de gorge à levier de précision
Spécification
Spécification
Cadenas en laiton
Laiton
Cadenas en laiton
30,00 x 47,00 mm
14,5 mm
4
30 mm
BRASS PADLOCK 30 MM HARD ST SHACK 6/PAC
Acier, Steel
5 mm
47 mm
Acier durci
6/boîte
24,5 mm