Learn More
Branson Ultrasonics™ EMBOUT PLAT 13MM SONIFIER * *
Tip for 1/2 in. probe.
Marque: Branson Ultrasonics™ 101-148-013
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tip to use as a 1/2 in. probe, without tip probe used to attach tapered microtips.
Spécification
Flat Microtip | |
Sonifier™ cell disruptor | |
Flat |