Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage à ultrasons, plateau d’insertion solide
Plateau solide pour méthode de nettoyage indirecte.
Marque: Branson Ultrasonics™ 100-410-176
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plateau solide pour nettoyeurs à ultrasons conçu pour empêcher les pièces de toucher le fond de la cuve. Nettoyage facile des salissures rejetées sur le plateau solide
- Également adapté à la préparation d’échantillons
Spécification
Plateau d’insertion robuste | |
9,4 L | |
15,24 cm | |
Poignée intégrée | |
26,67 cm | |
10,5 x 8 in (26,67 x 20,32 cm) | |
20,32 cm |
6 po | |
2,5 gal | |
Bain à ultrasons, modèle 5800 | |
10,5 in | |
Acier inoxydable | |
8 po |