Learn More
VACUUBRAND™ Système de pompage PC3001 VARIO™ Pro
Contrôle du vide automatique pour les évaporations complexes. Le système de pompage PC3001 VARIO™ Pro de VACUUBRAND™ trouve et suit automatiquement les courbes d’ébullition et ajuste son propre fonctionnement pour une évaporation rapide et sans secousse ne nécessitant aucune intervention.
Marque: VACUUBRAND™ 20696710
Includes: Pompe modèle MD1C et système de récupération des solvants
Description
- Gain de temps ; ne nécessite aucune programmation et surveillance minimale.
- Complète l’évaporation ou la concentration jusqu’à 30 % plus rapidement qu’avec le contrôle électronique conventionnel.
- Capture presque toutes les vapeurs au niveau de la pompe.
- Comprend un lien informatique pour la validation des processus.
- Consommation d’énergie très faible.
- Démarrage en un seul clic
- Format particulièrement compact
- Pompe à membrane intégrale sans huile modèle MD1C avec voie d’écoulement en PTFE résistant à la corrosion
- Le ballast à gaz purge en continu le système de condensats
- Fonctionnement silencieux
- Entretien minimum
- Les modèles standard sont équipés d’un condenseur de sortie ; les modèles TE remplacent le condenseur par un piège à glace sec de sortie
- Le kit d’extension CVC3000 permet le montage à distance du contrôleur à partir du PC3001 VARIO pro (tous les modèles)
Spécification
Model MD1C pump and solvent recovery system | |
NRTL | |
PTFE | |
CEE | |
0.16 | |
8.2 kg | |
40°C | |
34 L/min | |
19.4 in. | |
11.81 in. | |
13.42 in. | |
IP20 | |
1.1 bar |
200 to 3000 | |
100/120 and 200/230 V 50/60 Hz | |
42 dB (A) | |
–10 à 60°C | |
18 lb. | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
49.3 cm | |
30 cm | |
Vacuum System | |
Self-regulating vacuum control for complex evaporations | |
100/120 et 200/230 V |