Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes Transferpettor™
Pointes de pipettes à déplacement positif réutilisables
Marque: BRAND™ 702858
52.68 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En polyéthylène
- Pointes de pipettes à déplacement positif réutilisables
- Compatibles avec les pipettes à déplacement positif BrandTech Transferpettor
Spécification
Autoclavable | |
PP (polypropylène) | |
Transferpettetrade; | |
16 cm |
Rouge | |
1 à 5 ml | |
6,2 in |