Learn More
BRAND™ Pipettes monocanal à volume fixe Transferpette™ S
Manipulation innovante et ergonomique d’une seule main. La pipette monocanal à volume fixe BrandTech™ Transferpette™ S est à la fois robuste et légère. La technologie Easy Calibration™ offre une fiabilité et une précision durables.
Marque: BRAND™ 704762
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Transferpette™ S• Légère et robuste
• Autoclavable sans démontage
• Course faible 12,5mm réduisant les risques de TMS
• Grand bouton de pipetage central et éjecteur placés séparément
• Utilisation d'une seule main, réglage volume droitiers ou gauchers. Protection du réglage du volume
• Afficheur 4 chiffres haute lisibilité
• Recalibrable sans outils, indication visuelle d'une modification du calibrage usine
• Piston et éjecteur résistants à la corrosion
• Transferpette™ S Fix monocanal
Spécification
±0,6% | |
Pointe 50 à 1000 μl, pointe 50 à 1250 μl | |
50 μL to 1000 μL Tip, 50 μL to 1250 μL Tip | |
1 | |
1000 μl | |
Équipé d’un bouton à piston central, support pour tablette, affichage à 4 chiffres, tige stérilisable à la vapeur, manuel d’utilisation |
ISO 9001, CE, IVD, certificat de performance, certificat d’étalonnage individuel | |
Autoclavable | |
F1000 | |
Pipette à volume fixe | |
Pointe 50 à 1000 μl, pointe 50 à 1250 μl | |
3 ans |