Learn More
BrandTech™ Tube à échantillon PFA
Pour la préparation d’échantillons, la centrifugation et l’échantillonnage automatique
Marque: BrandTech™ 103897
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Autoclavable | |
PFA | |
Racks de préparation d’échantillons, de centrifugation et d’échantillonneur automatique pour l’analyse des traces | |
PFA | |
110 mm |
15 ml | |
GL25 | |
Oui | |
0,5 oz. | |
Bouchon à vis |